Learn More
3-Chloro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 300 g/l.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-30-5
Formule moléculaire C3H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 94.538
Numéro MDL MFCD00002943
Clé InChI LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
CID PubChem 12313
Nom IUPAC 3-chloropropan-1-ol
SMILES C(CO)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1-propanol
Point de fusion -20°C
Densité 1.131
pH 3 to 4
Point d’ébullition 160°C to 162°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.445
Quantité 500 g
Numéro UN UN2849
Beilstein 773655
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 300g/L.
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 98%