Learn More
3-chloro-1,2-benzisothiazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
67.60€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7716-66-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.626 |
Numéro MDL | MFCD00673254 |
Clé InChI | BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole |
CID PubChem | 598190 |
Nom IUPAC | 3-chloro-1,2-benzothiazole |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17791.06 |
5 g |
67.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304765
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17791.14 |
25 g |
210.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-chloro-1,2-benzisothiazole est utilisé comme intermédiaire de la Ziprasidone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
7716-66-7 | |
169.626 | |
BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
598190 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl |
C7H4ClNS | |
MFCD00673254 | |
3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole | |
3-chloro-1,2-benzothiazole |
Spécification
3-Chloro-1,2-benzisothiazole | |
37°C to 44°C | |
C7H4ClNS | |
119370 | |
Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl | |
169.626 | |
169.63 |
7716-66-7 | |
80°C to 86°C (0.75 mmHg) | |
MFCD00673254 | |
3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole | |
BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-1,2-benzothiazole | |
598190 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only