Learn More
3-chloro-1,2-benzisothiazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304765
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chloro-1,2-benzisothiazole est utilisé comme intermédiaire de la Ziprasidone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7716-66-7
Formule moléculaire C7H4ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 169.626
Numéro MDL MFCD00673254
Clé InChI BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole
CID PubChem 598190
Nom IUPAC 3-chloro-1,2-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
Point de fusion 37°C to 44°C
Point d’ébullition 80°C to 86°C (0.75 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 119370
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Poids de la formule 169.63
Pourcentage de pureté 99%