Learn More
3-bromothiophène-2-carboxaldéhyde diéthylacétale, 97 %, Thermo Scientific™
59.60€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34042-95-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13BrO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.165 |
Numéro MDL | MFCD03426030 |
Clé InChI | QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal |
CID PubChem | 7022388 |
Nom IUPAC | 3-bromo-2-(diéthoxyméthyl)thiophène |
SMILES | CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11358686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19397.03 |
1 g |
59.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368686
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19397.06 |
5 g |
206.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
34042-95-0 | |
265.165 | |
QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N | |
7022388 | |
CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC |
C9H13BrO2S | |
MFCD03426030 | |
3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal | |
3-bromo-2-(diéthoxyméthyl)thiophène |
Spécification
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal | |
70°C (0.9 mmHg) | |
1.524 | |
1284657 | |
QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-2-(diéthoxyméthyl)thiophène | |
7022388 | |
97% |
34042-95-0 | |
C9H13BrO2S | |
MFCD03426030 | |
3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal | |
CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC | |
265.165 | |
265.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante