Learn More
3-bromothiophène-2-carboxaldéhyde diéthylacétale, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11358686
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34042-95-0
Formule moléculaire C9H13BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.165
Numéro MDL MFCD03426030
Clé InChI QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
CID PubChem 7022388
Nom IUPAC 3-bromo-2-(diéthoxyméthyl)thiophène
SMILES CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Point d’ébullition 70°C (0.9 mmHg)
Indice de réfraction 1.524
Quantité 1 g
Beilstein 1284657
Poids de la formule 265.17
Pourcentage de pureté 97%