Learn More
3-Ester pinacol d’acide bromopropylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124215-44-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H18BBrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.96 |
Numéro MDL | MFCD10567053 |
Clé InChI | CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane |
CID PubChem | 14836669 |
Nom IUPAC | 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15493967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30646.03 |
1 g |
49.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30646.06 |
5 g |
175.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30646.14 |
25 g | |||||||
Description
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
124215-44-7 | |
248.96 | |
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N | |
14836669 | |
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C |
C9H18BBrO2 | |
MFCD10567053 | |
2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane | |
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester | |
1.177 | |
C9H18BBrO2 | |
2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane | |
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
14836669 | |
98% |
124215-44-7 | |
61°C to 64°C (0.35 mmHg) | |
MFCD10567053 | |
Not miscible or difficult to mix with water. | |
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C | |
248.96 | |
248.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
RUO – Research Use Only