Learn More
3-Ester pinacol d’acide bromopropylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413977
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124215-44-7
Formule moléculaire C9H18BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Numéro MDL MFCD10567053
Clé InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
CID PubChem 14836669
Nom IUPAC 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Point d’ébullition 61°C to 64°C (0.35 mmHg)
Quantité 25 g
Poids de la formule 248.96
Pourcentage de pureté 98%