Learn More
Acide 3-bromopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 590-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.98 |
Numéro MDL | MFCD00002763 |
Clé InChI | DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r |
CID PubChem | 11553 |
Nom IUPAC | 3-acide bromopropanoïque |
SMILES | OC(=O)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11573.14 |
25 g |
28.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484633
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11573.22 |
100 g |
45.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494633
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11573.36 |
500 g |
148.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
590-92-1 | |
152.98 | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
11553 | |
OC(=O)CCBr |
C3H5BrO2 | |
MFCD00002763 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
3-acide bromopropanoïque |
Spécification
3-Bromopropionic acid | |
57°C to 63°C | |
140°C to 142°C (45 mmHg) | |
C3H5BrO2 | |
UN3261 | |
14,1433 | |
Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene | |
OC(=O)CCBr | |
152.98 | |
152.98 |
590-92-1 | |
1.48 | |
65°C (149°F) | |
MFCD00002763 | |
1071333 | |
3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r | |
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N | |
3-acide bromopropanoïque | |
11553 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-694-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UE7875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only