Learn More
Acide 3-bromopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
L’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionic acid |
Point de fusion | 57°C to 63°C |
Densité | 1.48 |
Point d’ébullition | 140°C to 142°C (45 mmHg) |
Point d’éclair | 65°C (149°F) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1071333 |
Merck Index | 14,1433 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene |
Show More |