Learn More
3-bromocyclohexène, 95 %, stab. avec 300-1000 ppm d’oxyde de propylène, Thermo Scientific Chemicals
44.72€ - 548.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1521-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.042 |
Numéro MDL | MFCD00013775 |
Clé InChI | AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene |
CID PubChem | 137057 |
Nom IUPAC | 3-bromocyclohexène |
SMILES | C1CC=CC(C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10370.06 |
5 g |
44.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10370.14 |
25 g |
157.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10370.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
In peptide synthesis, can be used to protect the hydroxyl group of serine and threonine as the cyclohexyl (Chx) ether, by reaction with the sodium alkoxide (generated with NaH), followed by hydrogenation. The group is stable to TFA and 20% piperidine in DMF, but can be cleaved with TfOH in TFA, in the presence of thioanisole as a cation scavenger. It is also used in the synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 It was also used in the synthesis of enantiopure cyclohexitols such as muco-quercitol, D-chiro-inocitol and allo-inocitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsDans la synthèse de peptides, peut être utilisé pour protéger le groupe hydroxyle de la sérine et de la thréonine comme éther cyclohexyle (CHx), par réaction avec l’alkoxyde de sodium (généré avec NaH), suivie d’une hydrogénation. Le groupe est stable à TFA et à 20 % de pipéridine dans le DMF, mais peut être clivé avec le TfOH dans le TFA, en présence du thioanisole comme constituant un piège à cations. Il est également utilisé dans la synthèse de la N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 Il a également été utilisé dans la synthèse de cyclohexitols énantiopure tels que le muco-quercitol, le D-Chiro-inocitol et l’allo-inocitol.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
1521-51-3 | |
161.042 | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
137057 | |
C1CC=CC(C1)Br |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
3-bromocyclohexène |
Spécification
3-Bromocyclohexene | |
1521-51-3 | |
64°C to 65°C (15 mmHg) | |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
635953 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C1CC=CC(C1)Br | |
161.042 | |
161.05 |
Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide | |
1.4 | |
54°C (129°F) | |
1.531 | |
UN1993 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromocyclohexène | |
137057 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P374-P380-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only