Learn More
3-bromocyclohexène, 95 %, stab. avec 300-1000 ppm d’oxyde de propylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454183
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
In peptide synthesis, can be used to protect the hydroxyl group of serine and threonine as the cyclohexyl (Chx) ether, by reaction with the sodium alkoxide (generated with NaH), followed by hydrogenation. The group is stable to TFA and 20% piperidine in DMF, but can be cleaved with TfOH in TFA, in the presence of thioanisole as a cation scavenger. It is also used in the synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 It was also used in the synthesis of enantiopure cyclohexitols such as muco-quercitol, D-chiro-inocitol and allo-inocitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la synthèse de peptides, peut être utilisé pour protéger le groupe hydroxyle de la sérine et de la thréonine comme éther cyclohexyle (CHx), par réaction avec l’alkoxyde de sodium (généré avec NaH), suivie d’une hydrogénation. Le groupe est stable à TFA et à 20 % de pipéridine dans le DMF, mais peut être clivé avec le TfOH dans le TFA, en présence du thioanisole comme constituant un piège à cations. Il est également utilisé dans la synthèse de la N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 Il a également été utilisé dans la synthèse de cyclohexitols énantiopure tels que le muco-quercitol, le D-Chiro-inocitol et l’allo-inocitol.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1521-51-3
Formule moléculaire C6H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 161.042
Numéro MDL MFCD00013775
Clé InChI AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
CID PubChem 137057
Nom IUPAC 3-bromocyclohexène
SMILES C1CC=CC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromocyclohexene
Note relative au nom Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Densité 1.4
Point d’ébullition 64°C to 65°C (15 mmHg)
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 635953
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 161.05
Pourcentage de pureté 95%