Learn More
3-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS | 591-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.03 |
Numéro MDL | MFCD00007757 |
Clé InChI | DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine |
CID PubChem | 11562 |
Nom IUPAC | 3-bromoaniline |
SMILES | NC1=CC=CC(Br)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13665.14 |
25 g |
42.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13665.22 |
100 g |
147.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13665.36 |
500 g |
645.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 3-Bromoaniline est utilisée dans la synthèse de la quinazoline amino-substituée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,97 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
591-19-5 | |
172.03 | |
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N | |
11562 | |
NC1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H6BrN | |
MFCD00007757 | |
m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine | |
3-bromoaniline |
Spécification
3-Bromoaniline | |
16°C | |
251°C | |
98% | |
1.625 | |
UN2810 | |
m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine | |
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromoaniline | |
11562 | |
98% |
591-19-5 | |
1.580 | |
>110°C (230°F) | |
C6H6BrN | |
MFCD00007757 | |
742028 | |
Soluble in water (0.97g/L at 20°C). | |
NC1=CC=CC(Br)=C1 | |
172.03 | |
172.03 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H373-H302-H332-H315-H319
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-704-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9855300
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only