Learn More
3-bromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430264
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-Bromoaniline est utilisée dans la synthèse de la quinazoline amino-substituée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,97 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-19-5
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.03
Numéro MDL MFCD00007757
Clé InChI DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
CID PubChem 11562
Nom IUPAC 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoaniline
Point de fusion 16°C
Densité 1.59
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.625
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 742028
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide