Learn More
3’-bromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
19.60€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2142-63-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.05 |
Numéro MDL | MFCD00000083 |
Clé InChI | JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo |
CID PubChem | 16502 |
Nom IUPAC | 1-(3-bromophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10323522
|
Thermo Scientific Acros
106580050 |
5 g | Flacon en verre |
19.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10695132
|
Thermo Scientific Acros
106580250 |
25 g | Flacon en verre |
39.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10474765
|
Thermo Scientific Acros
106581000 |
100 g | Flacon en verre |
107.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
2142-63-4 | |
199.05 | |
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N | |
16502 | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br |
C8H7BrO | |
MFCD00000083 | |
3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo | |
1-(3-bromophényl)éthanone |
Specifications
3'-Bromoacetophenone | |
96.0 | |
Jaune | |
79.0°C to 81.0°C (2.0 mmHg) | |
Authentique | |
C8H7BrO | |
1.5749 to 1.5769 | |
1.49 | |
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-bromophényl)éthanone | |
16502 | |
97% |
2142-63-4 | |
100.0 | |
1.4900g/mL | |
>112°C | |
97% | |
BrC6H4COCH3 | |
MFCD00000083 | |
3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br | |
199.05 | |
199.05 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-396-
- 3'-Bromoacetophenone
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.