Learn More
3’-bromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10474765
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2142-63-4
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000083
Clé InChI JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-bromoacetophenone, m-bromoacetophenone, 1-3-bromophenyl ethanone, 1-3-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromophenyl, 1-acetyl-3-bromobenzene, 3-bromoacetophenone, 1-3-bromo-phenyl-ethanone, 3-bromo acetophenone, acetophenone, 3'-bromo
CID PubChem 16502
Nom IUPAC 1-(3-bromophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Bromoacetophenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4900g/mL
Point d’ébullition 79.0°C to 81.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5749 to 1.5769
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.49
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3'-Bromoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.