Learn More
3-bromo-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30€ - 601.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66584-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.052 |
Numéro MDL | MFCD05664376 |
Clé InChI | HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline |
CID PubChem | 7018299 |
Nom IUPAC | 3-bromo-N-méthylaniline |
SMILES | CNC1=CC(=CC=C1)Br |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
66584-32-5 | |
186.052 | |
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N | |
7018299 | |
CNC1=CC(=CC=C1)Br |
C7H8BrN | |
MFCD05664376 | |
n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline | |
3-bromo-N-méthylaniline |
Spécification
3-Bromo-N-methylaniline | |
Incolore à jaune | |
253°C | |
Unpleasant | |
1.621 | |
n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline | |
CNC1=CC(=CC=C1)Br | |
186.052 | |
186.05 | |
Liquide |
66584-32-5 | |
1.461 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
C7H8BrN | |
MFCD05664376 | |
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-N-méthylaniline | |
7018299 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only