Learn More
3-bromo-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431718
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66584-32-5
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD05664376
Clé InChI HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
CID PubChem 7018299
Nom IUPAC 3-bromo-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N-methylaniline
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.461 g/mL
Point d’ébullition 253°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.621
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide