Learn More
3-bromo-6-chlorochromone, 96 %, Thermo Scientific™
39.50€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS 73220-38-9
Formule moléculaire C9H4BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
Numéro MDL MFCD02093123
Clé InChI ZILSBPAUJJBEFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-6-chloro-4h-chromen-4-one, 3-bromo-6-chlorochromone, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo-6-chloro, 3-bromo-6-chloro chromone, 3-bromo-6-chloro-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
CID PubChem 3498945
Nom IUPAC 3-bromo-6-chlorochromen-4-one
SMILES ClC1=CC=C2OC=C(Br)C(=O)C2=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484717
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32041.MD
250 mg N/A N/A N/A
15474717
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32041.04
2 g N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-bromo-6-chlorochromone, 96 %, Thermo Scientific™