Learn More
3-bromo-6-chlorochromone, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-6-chlorochromone |
Point de fusion | 128°C to 130°C |
Quantité | 2 g |
Poids de la formule | 259.49 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-bromo-6-chlorochromone, 96 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu