Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics™
73.94€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 436799-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3BrF3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 226 |
Numéro MDL | MFCD04972700 |
Clé InChI | HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin |
CID PubChem | 11127991 |
Nom IUPAC | 3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine |
SMILES | C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F |
Description
Identifiants chimiques
436799-33-6 | |
226 | |
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N | |
11127991 | |
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F |
C6H3BrF3N | |
MFCD04972700 | |
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin | |
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine |
Spécification
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine | |
96.0 | |
43.5°C to 46.0°C | |
65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H3BrF3N | |
3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin | |
C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F | |
226 | |
226 | |
Poudre cristalline ou solide |
436799-33-6 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
85°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD04972700 | |
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine | |
11127991 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only