Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10339747
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 436799-33-6
Formule moléculaire C6H3BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 226
Numéro MDL MFCD04972700
Clé InChI HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
CID PubChem 11127991
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.5°C to 46.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 226
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.