Learn More
3-bromo-4-cyanopyridine, 97 %, ACROS Organics
318.00€ - 876.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13958-98-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.01 |
Clé InChI | VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 11074051 |
Nom IUPAC | 3-bromopyridine-4-carbonitrile |
SMILES | C1=CN=CC(=C1C#N)Br |
Description
Identifiants chimiques
13958-98-0 | |
183.01 | |
11074051 | |
C1=CN=CC(=C1C#N)Br |
C6H3BrN2 | |
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopyridine-4-carbonitrile |
Spécification
3-Bromo-4-cyanopyridine | |
91°C to 94°C | |
C6H3BrN2 | |
VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromopyridine-4-carbonitrile | |
11074051 | |
97% |
13958-98-0 | |
96% min. (GC) | |
3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo | |
C1=CN=CC(=C1C#N)Br | |
183.01 | |
183.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 3-Bromo-4-cyanopyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.