Learn More
3-bromo-4-cyanopyridine, 97 %, ACROS Organics
Code produit. 15239766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 13958-98-0
Formule moléculaire C6H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
Clé InChI VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11074051
Nom IUPAC 3-bromopyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-4-cyanopyridine
Point de fusion 91°C to 94°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-4-cyanopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.