Learn More
Chlorure de 3-bromo-2-furoyle, 97 %, Thermo Scientific™
153.00€ - 625.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58777-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H2BrClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.423 |
Numéro MDL | MFCD11109330 |
Clé InChI | WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci |
CID PubChem | 21864576 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-bromofurane-2-carbonyle |
SMILES | C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10163464
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67202DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
153.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10739025
|
Thermo Scientific Maybridge
CC67202DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
625.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
58777-57-4 | |
209.423 | |
WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N | |
21864576 | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl |
C5H2BrClO2 | |
MFCD11109330 | |
3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci | |
Chlorure de 3-bromofurane-2-carbonyle |
Spécification
3-Bromo-2-furoyl chloride | |
96.5 | |
97% | |
MFCD11109330 | |
WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-bromofurane-2-carbonyle | |
21864576 | |
97% |
58777-57-4 | |
100.0 | |
C5H2BrClO2 | |
3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci | |
C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl | |
209.423 | |
209.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Le contact avec l’eau libère du gaz toxique.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger