Learn More
Chlorure de 3-bromo-2-furoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10163464
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 58777-57-4
Formule moléculaire C5H2BrClO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.423
Numéro MDL MFCD11109330
Clé InChI WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
CID PubChem 21864576
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromofurane-2-carbonyle
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-furoyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.43
Pourcentage de pureté 97%