Learn More
3-(amine BOC)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58885-58-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.23 |
Numéro MDL | MFCD00191883 |
Clé InChI | XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester |
CID PubChem | 3838134 |
Nom IUPAC | N-(3-hydroxypropyl)carbamate de tert-butyle |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10143394
|
Thermo Scientific Acros
399800100 |
10 mL |
55.20€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10214684
|
Thermo Scientific Acros
399800500 |
50 mL |
183.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
58885-58-8 | |
175.23 | |
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N | |
3838134 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCO |
C8H17NO3 | |
MFCD00191883 | |
3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester | |
N-(3-hydroxypropyl)carbamate de tert-butyle |
Spécification
3-(BOC-amino)-1-propanol | |
96% min. (GC) | |
HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3 | |
Flacon en verre | |
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N | |
N-(3-hydroxypropyl)carbamate de tert-butyle | |
3838134 | |
97% | |
109°C |
58885-58-8 | |
C8H17NO3 | |
MFCD00191883 | |
3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCCO | |
175.23 | |
175.23 | |
1.0250g/mL | |
1.025 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 3-(BOC-amino)-1-propanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.