Learn More
3-(amine BOC)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10214684
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58885-58-8
Formule moléculaire C8H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00191883
Clé InChI XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-3-hydroxypropyl carbamate, boc-beta-ala-ol, 3-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 3-hydroxypropylcarbamate, 3-n-boc-amino propanol, tert-butyl 3-hydroxypropyl carbamate, n-3-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
CID PubChem 3838134
Nom IUPAC N-(3-hydroxypropyl)carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(BOC-amino)-1-propanol
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire HO(CH2)3NHCO2C(CH3)3
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%
Densité 1.0250g/mL
Quantité 50 mL
Point d’éclair 109°C
Gravité spécifique 1.025
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(BOC-amino)-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.