Learn More
3-aminopropyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
52.40€ - 700.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13822-56-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H17NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.29 |
Numéro MDL | MFCD00008206 |
Clé InChI | SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 |
CID PubChem | 83756 |
Nom IUPAC | 3-triméthoxysilylpropan-1-amine |
SMILES | CO[Si](CCCN)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10673532
|
Thermo Scientific Acros
313251000 |
100 mL | Flacon en verre |
52.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589453
|
Thermo Scientific Acros
313255000 |
500 mL | Flacon en verre |
198.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498518
|
Thermo Scientific Acros
313250025 |
2.5 L | Flacon en verre |
700.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13822-56-5 | |
179.29 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
83756 | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC |
C6H17NO3Si | |
MFCD00008206 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
3-triméthoxysilylpropan-1-amine |
Spécification
3-Aminopropyltrimethoxysilane | |
94.0 | |
Incolore | |
194.0°C | |
Authentique | |
C6H17NO3Si | |
1.4230 to 1.4250 | |
1.01 | |
Solubility in water: reacts with water. | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC | |
179.29 | |
179.29 | |
Liquide |
13822-56-5 | |
100.0 | |
1.0100g/mL | |
92°C | |
94% min. (GC) | |
NH2(CH2)3Si(OCH3)3 | |
MFCD00008206 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
3-triméthoxysilylpropan-1-amine | |
83756 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-511-5
RUO – Research Use Only