Learn More
3-aminopropyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10589453
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13822-56-5
Formule moléculaire C6H17NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 179.29
Numéro MDL MFCD00008206
Clé InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
CID PubChem 83756
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropyltrimethoxysilane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water.
Poids de la formule 179.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Aminopropyltrimethoxysilane