Learn More
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.26€ - 778.88€
Identifiants chimiques
CAS | 13822-56-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H17NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.291 |
Numéro MDL | MFCD00008206 |
Clé InChI | SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 |
CID PubChem | 83756 |
Nom IUPAC | 3-triméthoxysilylpropan-1-amine |
SMILES | CO[Si](CCCN)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493644
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11284.22 |
100 g |
52.26€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403654
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11284.36 |
500 g |
200.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413654
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11284.0E |
2500 g |
778.88€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (3-aminopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage silane sur les nanoparticules d’argent. Il est également utilisé dans les processus de silanisation. Il est également utilisé pour préparer des nanotubes de titanate modifiés en surface (TiNT).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, l’eau, les bases, les alcools et les peroxydes.
Identifiants chimiques
13822-56-5 | |
179.291 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
83756 | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC |
C6H17NO3Si | |
MFCD00008206 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
3-triméthoxysilylpropan-1-amine |
Spécification
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane | |
1.02 | |
90°C (194°F) | |
H2N(CH2)3Si(OCH3)3 | |
MFCD00008206 | |
2038118 | |
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6 | |
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N | |
3-triméthoxysilylpropan-1-amine | |
83756 | |
97% |
13822-56-5 | |
194°C | |
C6H17NO3Si | |
1.424 | |
UN2735 | |
Air and moisture sensitive | |
Miscible with water. | |
CO[Si](CCCN)(OC)OC | |
179.291 | |
179.29 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-511-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
RUO – Research Use Only