Learn More
(3-Aminopropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403654
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-aminopropyl)triméthoxysilane est utilisé comme agent de couplage silane sur les nanoparticules d’argent. Il est également utilisé dans les processus de silanisation. Il est également utilisé pour préparer des nanotubes de titanate modifiés en surface (TiNT).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, l’eau, les bases, les alcools et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13822-56-5
Formule moléculaire C6H17NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 179.291
Numéro MDL MFCD00008206
Clé InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
CID PubChem 83756
Nom IUPAC 3-triméthoxysilylpropan-1-amine
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Densité 1.02
Point d’ébullition 194°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.424
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2038118
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 179.29
Pourcentage de pureté 97%