Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.10 |
Numéro MDL | MFCD00014820 |
Clé InChI | AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino |
CID PubChem | 1647 |
ChEBI | CHEBI:27413 |
Nom IUPAC | 3-aminopropanenitrile |
SMILES | NCCC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10684272
|
Thermo Scientific Acros
351750010 |
1 g | Flacon en verre |
31.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10567021
|
Thermo Scientific
351750050 |
5 g | Flacon en verre |
96.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11925621
|
Thermo Scientific Acros
351750250 |
25 g | Flacon en verre |
322.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
151-18-8 | |
70.10 | |
AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N | |
1647 | |
3-aminopropanenitrile |
C3H6N2 | |
MFCD00014820 | |
3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino | |
CHEBI:27413 | |
NCCC#N |
Spécification
3-Aminopropionitrile | |
151-18-8 | |
100.0 | |
0.9584g/mL | |
85°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.4365 to 1.4395 | |
15,465 | |
3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino | |
AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopropanenitrile | |
70.10 | |
CHEBI:27413 | |
98% |
Stabilized | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
185.0°C | |
Authentique | |
C3H6N2 | |
MFCD00014820 | |
0.9584 | |
Solubility in water: miscible. | |
NCCC#N | |
potassium carbonate | |
1647 | |
70.09 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Retirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-786-
- 3-Aminopropionitrile, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only