Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10567021
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-18-8
Formule moléculaire C3H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 70.10
Numéro MDL MFCD00014820
Clé InChI AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
CID PubChem 1647
ChEBI CHEBI:27413
Nom IUPAC 3-aminopropanenitrile
SMILES NCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropionitrile
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9584g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4365 to 1.4395
Quantité 5 g
Merck Index 15,465
Gravité spécifique 0.9584
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Stabilisateur potassium carbonate
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Aminopropionitrile, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.