Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
32.66€ - 321.60€
Identifiants chimiques
CAS | 151-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.10 |
Numéro MDL | MFCD00014820 |
Clé InChI | AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino |
CID PubChem | 1647 |
ChEBI | CHEBI:27413 |
Nom IUPAC | 3-aminopropanenitrile |
SMILES | NCCC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13043.03 |
1 g |
32.66€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13043.06 |
5 g |
98.59€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13043.14 |
25 g |
321.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-aminopropionitrile est utilisé pour la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique. Comme intermédiaire utilisé dans la fabrication de la bêta-alanine et de l’acide pantothénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et la chaleur.
Identifiants chimiques
151-18-8 | |
70.10 | |
AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N | |
1647 | |
3-aminopropanenitrile |
C3H6N2 | |
MFCD00014820 | |
3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino | |
CHEBI:27413 | |
NCCC#N |
Spécification
3-Aminopropionitrile | |
151-18-8 | |
79°C to 81°C (16 mmHg) | |
C3H6N2 | |
1.4375 | |
UN2735 | |
Air and moisture sensitive | |
3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino | |
AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopropanenitrile | |
1647 | |
70.1 |
stabilized with potassium carbonate | |
0.952 | |
Amine-like | |
H2NCH2CH2CN | |
MFCD00014820 | |
1698848 | |
14,469 | |
Soluble in water. | |
NCCC#N | |
70.10 | |
CHEBI:27413 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H361-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Liquide combustible.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314-H335-H361
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-786-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UG0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only