Learn More
3-Aminopropionitrile, 98 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479973
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-aminopropionitrile est utilisé pour la synthèse organique et comme intermédiaire pharmaceutique. Comme intermédiaire utilisé dans la fabrication de la bêta-alanine et de l’acide pantothénique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-18-8
Formule moléculaire C3H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 70.10
Numéro MDL MFCD00014820
Clé InChI AGSPXMVUFBBBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropionitrile, 2-cyanoethylamine, aminopropionitrile, beta-aminopropionitrile, bapn, 3-aminopropiononitrile, beta-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-amino, beta-alaninenitrile, propionitrile, 3-amino
CID PubChem 1647
ChEBI CHEBI:27413
Nom IUPAC 3-aminopropanenitrile
SMILES NCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopropionitrile
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Densité 0.952
Point d’ébullition 79°C to 81°C (16 mmHg)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2NCH2CH2CN
Indice de réfraction 1.4375
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1698848
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,469
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 70.1
Pourcentage de pureté 98%