Learn More
3-Aminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 616-24-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.17 |
Numéro MDL | MFCD00008096 |
Clé InChI | PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane |
CID PubChem | 12019 |
ChEBI | CHEBI:84248 |
Nom IUPAC | pentan-3-amine |
SMILES | CCC(N)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15488799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02250.06 |
5 g |
37.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02250.14 |
25 g |
94.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02250.22 |
100 g |
269.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
616-24-0 | |
87.17 | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
12019 | |
pentan-3-amine |
C5H13N | |
MFCD00008096 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
CHEBI:84248 | |
CCC(N)CC |
Spécification
3-Aminopentane | |
0.748 | |
2°C (35°F) | |
C5H13N | |
MFCD00008096 | |
635658 | |
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane | |
CCC(N)CC | |
87.17 | |
CHEBI:84248 | |
98% |
616-24-0 | |
89°C to 91°C | |
Amine-like | |
1.4055 | |
UN1106 | |
Air Sensitive | |
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-3-amine | |
12019 | |
87.17 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314-H318-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMYLAMINES
missing translation for 'einecsNumber' : 210-471-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only