Learn More
3-Aminopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301567
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-24-0
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.17
Numéro MDL MFCD00008096
Clé InChI PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
CID PubChem 12019
ChEBI CHEBI:84248
Nom IUPAC pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminopentane
Densité 0.748
Point d’ébullition 89°C to 91°C
Point d’éclair 2°C (35°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4055
Quantité 100 g
Numéro UN UN1106
Beilstein 635658
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 87.17
Pourcentage de pureté 98%