Learn More
Acide 3-aminobenzénébrique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.80€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206658-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.96 |
Numéro MDL | MFCD00149554 |
Clé InChI | XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate |
CID PubChem | 14389423 |
Nom IUPAC | Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate |
SMILES | O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18189.03 |
1 g |
56.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18189.06 |
5 g |
195.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as a reagent in the preparation of Suzuki-Miyaura cross-coupling, used for Gram-positive ant virulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer of Zaleplon (a sedative), amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix, chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity. Aminophenylboronic Acid is also used as a reagent in the preparation of nonbenzodiazepine hypnotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme réactif dans la préparation du couplage croisé Suzuki-Miyaura, utilisé pour les médicaments anti-virulence gram-positifs et les inhibiteurs de Streptococcus agalactiae Stk1, régioisomère de Zaleplon (un sédatif), glycopolymère aléatoire amphiphile, qui s’assemble pour former des nanoparticules, avec un potentiel comme matrice sensible au glucose, polymère chimiomécanique qui se dilate et se contracte dans le plasma sanguin à haute sélectivité de glucose. L’acide aminophénylboronique est également utilisé comme réactif dans la préparation d’agents hypothétiques non-benzodiazépines.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau/de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
206658-89-1 | |
154.96 | |
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
14389423 | |
O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C6H10BNO3 | |
MFCD00149554 | |
3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate |
Spécification
3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate | |
93°C to 97°C | |
MFCD00149554 | |
Hygroscopic | |
Soluble in DMSO and methanol. | |
O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
154.96 | |
154.96 (136.95 Anhydrous) |
206658-89-1 | |
C6H10BNO3 | |
2936342 | |
3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate | |
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate | |
14389423 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-189-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only