Learn More
Acide 3-aminobenzénébrique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403717
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is employed as a reagent in the preparation of Suzuki-Miyaura cross-coupling, used for Gram-positive ant virulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer of Zaleplon (a sedative), amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix, chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity. Aminophenylboronic Acid is also used as a reagent in the preparation of nonbenzodiazepine hypnotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans la préparation du couplage croisé Suzuki-Miyaura, utilisé pour les médicaments anti-virulence gram-positifs et les inhibiteurs de Streptococcus agalactiae Stk1, régioisomère de Zaleplon (un sédatif), glycopolymère aléatoire amphiphile, qui s’assemble pour former des nanoparticules, avec un potentiel comme matrice sensible au glucose, polymère chimiomécanique qui se dilate et se contracte dans le plasma sanguin à haute sélectivité de glucose. L’acide aminophénylboronique est également utilisé comme réactif dans la préparation d’agents hypothétiques non-benzodiazépines.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air, de l’eau/de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206658-89-1
Formule moléculaire C6H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 154.96
Numéro MDL MFCD00149554
Clé InChI XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
CID PubChem 14389423
Nom IUPAC Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Point de fusion 93°C to 97°C
Quantité 5 g
Beilstein 2936342
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and methanol.
Poids de la formule 154.96 (136.95 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%