Learn More
Acide 3-aminobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 560.79€
Identifiants chimiques
CAS | 30418-59-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.945 |
Numéro MDL | MFCD00007755 |
Clé InChI | JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid |
CID PubChem | 92269 |
Nom IUPAC | Acide (3-aminophényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15409687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.03 |
1 g |
39.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.06 |
5 g |
141.71€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15429687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52909.14 |
25 g |
560.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3-aminobenzèneboronique est utilisé comme un intermédiaire de la synthèse chimique organique. Il s’agit d’un acide boronique pouvant servir à la recherche biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur.
Identifiants chimiques
30418-59-8 | |
136.945 | |
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N | |
92269 | |
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O |
C6H8BNO2 | |
MFCD00007755 | |
3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid | |
Acide (3-aminophényl)boronique |
Spécification
3-Aminobenzeneboronic acid | |
138°C to 143°C | |
MFCD00007755 | |
Soluble in water (partly miscible). | |
B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O | |
136.945 | |
136.95 |
30418-59-8 | |
C6H8BNO2 | |
3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid | |
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-aminophényl)boronique | |
92269 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-189-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Aminobenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: (m-Aminophenyl)metaboric acid
RUO – Research Use Only