Learn More
Acide 3-aminobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419687
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-aminobenzèneboronique est utilisé comme un intermédiaire de la synthèse chimique organique. Il s’agit d’un acide boronique pouvant servir à la recherche biochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30418-59-8
Formule moléculaire C6H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 136.945
Numéro MDL MFCD00007755
Clé InChI JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
CID PubChem 92269
Nom IUPAC Acide (3-aminophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Aminobenzeneboronic acid
Point de fusion 138°C to 143°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible).
Poids de la formule 136.95
Pourcentage de pureté 98%