Learn More
3-amino-4-hydroxybenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 472.00€
Identifiants chimiques
CAS 7450-57-9
Formule moléculaire C7H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 167.168
Numéro MDL MFCD00017068
Clé InChI KNKNIBYXWQUDIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-hydroxybenzhydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzhydrazide, 4-???-2-aminophenol, #, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxybenzoyl hydrazine, benzoic acid,3-amino-4-hydroxy-, hydrazide, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
CID PubChem 585879
Nom IUPAC 3-amino-4-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11464553
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11538.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11474553
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11538.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11484553
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11538.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7450-57-9
167.168
KNKNIBYXWQUDIH-UHFFFAOYSA-N
585879
C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)O
C7H9N3O2
MFCD00017068
3-amino-4-hydroxybenzhydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzhydrazide, 4-???-2-aminophenol, #, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxybenzoyl hydrazine, benzoic acid,3-amino-4-hydroxy-, hydrazide, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
3-amino-4-hydroxybenzohydrazide
Spécification
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
250°C to 252°C
MFCD00017068
3-amino-4-hydroxybenzhydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzhydrazide, 4-???-2-aminophenol, #, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxy benzoic acid hydrazide, 3-amino-4-hydroxybenzoyl hydrazine, benzoic acid,3-amino-4-hydroxy-, hydrazide, 3-amino-4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)O
167.168
167.17
7450-57-9
C7H9N3O2
6503217
KNKNIBYXWQUDIH-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-hydroxybenzohydrazide
585879
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante