Learn More
3-Amino-2-cyclohexène-1-one, 98 % (poids sec), peut cont. Jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
17.70€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5220-49-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.14 |
Numéro MDL | MFCD00013783 |
Clé InChI | ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd |
CID PubChem | 78892 |
Nom IUPAC | 3-aminocyclohex-2-en-1-one |
SMILES | NC1=CC(=O)CCC1 |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11440363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11474.03 |
1 g | |||||||
11450363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11474.06 |
5 g |
52.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11474.14 |
25 g |
149.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
5220-49-5 | |
111.14 | |
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N | |
78892 | |
NC1=CC(=O)CCC1 |
C6H9NO | |
MFCD00013783 | |
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd | |
3-aminocyclohex-2-en-1-one |
Especificaciones
3-Amino-2-cyclohexen-1-one | |
128°C to 133°C (dried) | |
C6H9NO | |
471354 | |
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminocyclohex-2-en-1-one | |
78892 | |
98% |
5220-49-5 | |
(poids sec) | |
MFCD00013783 | |
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd | |
NC1=CC(=O)CCC1 | |
111.14 | |
111.15 | |
Peut contenir jusqu’à 5 % d’eau |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 226-014-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche