Learn More
3-Amino-2-cyclohexène-1-one, 98 % (poids sec), peut cont. Jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450363
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5220-49-5
Formule moléculaire C6H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00013783
Clé InChI ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
CID PubChem 78892
Nom IUPAC 3-aminocyclohex-2-en-1-one
SMILES NC1=CC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Point de fusion 128°C to 133°C (dried)
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 5 g
Beilstein 471354
Poids de la formule 111.15
Pourcentage de pureté 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à 5 % d’eau