Learn More
3-Amino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.00€ - 69.70€
Identifiants chimiques
CAS | 156-87-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.111 |
Numéro MDL | MFCD00008223 |
Clé InChI | WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol |
CID PubChem | 9086 |
Nom IUPAC | 3-aminopropan-1-ol |
SMILES | C(CN)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11496226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23041.22 |
100 g |
30.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11406236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23041.36 |
500 g |
69.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-amino-1-propanol est utilisé dans la production d’émulsifiants anioniques, d’émulsions de polyéthylène non ioniques. Ses sels tels que le chlorhydrate, le nitrate, le sulfate, le phosphate sont utilisés pour l’action de durcissement équilibré avec certaines résines textiles. Il est utilisé comme matériau de départ dans la préparation des antibiotiques bêta-lactamines, des humectants pour les aliments et les cosmétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion et trouve son application dans le traitement de l’eau, le traitement des métaux et l’absorption du gaz carbonique.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
156-87-6 | |
75.111 | |
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N | |
9086 | |
C(CN)CO |
C3H9NO | |
MFCD00008223 | |
3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol | |
3-aminopropan-1-ol |
Spécification
3-Amino-1-propanol | |
11°C | |
184°C to 187°C | |
Amine-like | |
1.461 | |
UN2735 | |
Hygroscopic | |
Miscible with water,alcohol,ether,acetone and chloroform. | |
C(CN)CO | |
75.111 | |
75.11 |
156-87-6 | |
0.983 | |
101°C (214°F) | |
C3H9NO | |
MFCD00008223 | |
741855 | |
3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol | |
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopropan-1-ol | |
9086 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-864-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UA5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.