Learn More
3-Amino-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406236
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
3-Amino-1-propanol is used in the production of anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions. Its salts such as hydrochloride, nitrate, sulfate, phosphate are used for the balanced curing action with selected textile resins. It is used as a starting material in the preparation of beta-lactam antibiotics, humectants for foods and cosmetics. It acts as a corrosion inhibitor and finds application in water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-amino-1-propanol est utilisé dans la production d’émulsifiants anioniques, d’émulsions de polyéthylène non ioniques. Ses sels tels que le chlorhydrate, le nitrate, le sulfate, le phosphate sont utilisés pour l’action de durcissement équilibré avec certaines résines textiles. Il est utilisé comme matériau de départ dans la préparation des antibiotiques bêta-lactamines, des humectants pour les aliments et les cosmétiques. Il agit comme un inhibiteur de corrosion et trouve son application dans le traitement de l’eau, le traitement des métaux et l’absorption du gaz carbonique.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-87-6
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.111
Numéro MDL MFCD00008223
Clé InChI WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropanol, 3-amino-1-propanol, propanolamine, 1-propanol, 3-amino, 3-propanolamine, 1-amino-3-propanol, 3-hydroxypropylamine, 3-aminopropyl alcohol, 1,3-propanolamine, beta-alaninol
CID PubChem 9086
Nom IUPAC 3-aminopropan-1-ol
SMILES C(CN)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-propanol
Point de fusion 11°C
Densité 0.983
Point d’ébullition 184°C to 187°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.461
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 741855
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone and chloroform.
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.