Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 350-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.14 |
Numéro MDL | MFCD00006396 |
Clé InChI | WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one |
CID PubChem | 9589 |
Nom IUPAC | 1-pyridine-3-ylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CN=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10080600
|
Thermo Scientific Acros
102690100 |
10 g | Flacon en verre |
28.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090600
|
Thermo Scientific Acros
102691000 |
100 g | Flacon en verre |
124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10592534
|
Thermo Scientific Acros
102695000 |
500 g | Flacon en verre |
412.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
350-03-8 | |
121.14 | |
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N | |
9589 | |
CC(=O)C1=CN=CC=C1 |
C7H7NO | |
MFCD00006396 | |
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one | |
1-pyridine-3-ylethanone |
Spécification
3-Acetylpyridine | |
350-03-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
220.0°C | |
Authentique | |
C7H7NO | |
1.5320 to 1.5350 | |
21,279 | |
1.1 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in acids,miscible with organic solvents except ligroin | |
CC(=O)C1=CN=CC=C1 | |
121.14 | |
121.14 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
12.0°C to 13.0°C | |
1.1000g/mL | |
104°C | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)COCH3 | |
MFCD00006396 | |
15,6189 | |
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one | |
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N | |
1-pyridine-3-ylethanone | |
9589 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-496-7
- 3-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.