Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Acetylpyridine |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 12.0°C to 13.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 220.0°C |
Point d’éclair | 104°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Acetylpyridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.