Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.50€ - 466.00€
Identifiants chimiques
CAS | 350-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.139 |
Numéro MDL | MFCD00006396 |
Clé InChI | WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one |
CID PubChem | 9589 |
Nom IUPAC | 1-pyridine-3-ylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CN=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11402377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.14 |
25 g |
42.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.22 |
100 g |
101.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14246.36 |
500 g |
466.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 3-acétylpyridine est utilisée comme intermédiaire pour la synthèse du risédronate de sodium, inhibiteur de la résorption osseuse. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
350-03-8 | |
121.139 | |
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N | |
9589 | |
CC(=O)C1=CN=CC=C1 |
C7H7NO | |
MFCD00006396 | |
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one | |
1-pyridine-3-ylethanone |
Spécification
3-Acetylpyridine | |
12°C to 13°C | |
218°C to 220°C | |
Characteristic | |
1.535 | |
UN2810 | |
14,6116 | |
Soluble in Chloroform. Miscible with water. | |
CC(=O)C1=CN=CC=C1 | |
121.139 | |
121.14 |
350-03-8 | |
1.106 | |
104°C (219°F) | |
C7H7NO | |
MFCD00006396 | |
107751 | |
3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one | |
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N | |
1-pyridine-3-ylethanone | |
9589 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H300-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUES, LIQUIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-496-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OB5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only