Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-acétylpyridine est utilisée comme intermédiaire pour la synthèse du risédronate de sodium, inhibiteur de la résorption osseuse. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
La 3-acétylpyridine est utilisée comme intermédiaire pour la synthèse du risédronate de sodium, inhibiteur de la résorption osseuse. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Acetylpyridine |
Point de fusion | 12°C to 13°C |
Densité | 1.106 |
Point d’ébullition | 218°C to 220°C |
Point d’éclair | 104°C (219°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.535 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 107751 |